Learn More
3-Chloro-6-methoxypyridazine, Thermo Scientific™
Code produit 11996601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11996601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11996601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1722-10-7
Formule moléculaire C5H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.56
Numéro MDL MFCD00006467
Clé InChI XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74403
Nom IUPAC 3-chloro-6-methoxypyridazine
SMILES COC1=CC=C(Cl)N=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-6-methoxypyridazine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme pyridazine, 3-chloro-6-methoxy, 3-chloro-6-methoxy-pyridazine, 6-chloro-3-methoxypyridazine, pyridazine,3-chloro-6-methoxy, 6-chloropyridazin-3-yl methyl ether, 3-chloro-6-methoxypyridazine, zlchem 731, acmc-1bvtl, 3-methoxy-6-chloropyridazine, 3-chloro-6-methoxy pyridazine
Poids de la formule 144.56