Learn More
3-Chloroaniline 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30320157 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320157 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREXA11351000ME
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroaniline
CAS 108-42-9
Noms d’analytes ou de composants 3-Chloroaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 Cl N
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Type de solution Solution unique
SMILES Nc1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC 3-chloroaniline
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Quantité 1 mL
Poids de la formule 127,0189 g/mol