Learn More
Dichlorhydrate de 3-chlorocétirizine ((RS)-2-[2-[4-[(3-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]acide acétique dichlorhydrate), Mikromol™
Code produit 17941806
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17941806 100 mg 100mg
17971486 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17941806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0380.17
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de 3-chlorocétirizine ((RS)-2-[2-[4-[(3-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]acide acétique dichlorhydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride
CAS 1232460-29-5
Noms d’analytes ou de composants 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-4-7-18(15-19)21(17-5-2-1-3-6-17)24-11-9-23(10-12-24)13-14-27-16-20(25)26;;/h1-8,15,21H,9-14,16H2,(H,25,26);2*1H
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3
Nom IUPAC ácido 2-[2-[4-[(3-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 461.81
Quantité 100 mg
Poids de la formule 460.1087 g/mol