Learn More
Acide 3-(chlorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7040940
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
Code produit. 15427358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60854.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
3-(Chloromethyl)benzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(chlorométhyl)benzoïque est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31719-77-4
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00191922
Clé InChI PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-m-toluic acid, 3-chloromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloromethyl, pubchem7446, acmc-209hog, 3-carboxybenzyl chloride, 3-chloromethyl benzoicacid, ksc497k4l, chembl67150
CID PubChem 241752
Nom IUPAC Acide 3-(chlorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Chloromethyl)benzoic acid
Point de fusion 136°C to 138°C
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 170.59
Pourcentage de pureté 97%