Learn More
3-chlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13418308 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 13418308
Marque: Thermo Scientific Acros 109810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-43-0
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00002256
Clé InChI HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
CID PubChem 7933
ChEBI CHEBI:38855
Nom IUPAC 3-chlorophénol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33.0°C to 35.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.2180g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4OH
Indice de réfraction 1.5650 to 1.5670
Quantité 1 kg
Beilstein 06,185
Merck Index 15,2157
Gravité spécifique 1.218
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali
Viscosité 11.55 Pas (25°C)
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.