Learn More
3-Chloropropiophénone, Mikromol™
Code produit 30051409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051409 100 mg 100mg
30050921 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051409 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0745.08
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Chloropropiophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Noms d’analytes ou de composants 3-Chloropropiophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 Cl O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC 1-(3-chlorophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 168.6202
Quantité 100 mg
Poids de la formule 168,0342 g/mol