Learn More
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, +97 %, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354568 50 mL 50mL
11334568 250 mL 250mL
11344568 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042413.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.718 g/mol
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is used as adhesives and sealant chemicals. It is also used in the preparation of 3-iodopropyltrimethoxysilane by reacting with sodium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-87-2
Formule moléculaire C6H15ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.718
Numéro MDL MFCD00000997
Clé InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
CID PubChem 62449
Nom IUPAC 3-clloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Point de fusion -50°C
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Recognizable
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.42
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.077 g/mL
Beilstein 969627
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 198.72
Pourcentage de pureté ≥97%