Learn More
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450707 500 g 500g
11440707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22517.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.718 g/mol
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is a good coupling agent for epoxy resins to glass in laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-chloropropyl)triméthoxysilane est un bon agent de couplage entre les résines époxy et le verre dans les laminés.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2530-87-2
Formule moléculaire C6H15ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.718
Numéro MDL MFCD00000997
Clé InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
CID PubChem 62449
Nom IUPAC 3-clloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Specifications
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Point de fusion -50°C
Quantité 500 g
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.42
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.077
Beilstein 969627
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 198.72
Pourcentage de pureté 97%