Learn More
Acide 3-chlorothiéno[2,3-b]thiophène-2 -carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 218.68 |
Pourcentage de pureté | 97% |