Learn More
Acide 3-chromanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chromanecarboxylic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 178.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |