Learn More
3-Cyano-4-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369715
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11369715
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19769.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5444-01-9 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5444-01-9
Numéro MDL MFCD00234272
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-4-methylpyridine
Point de fusion 41°C to 44°C
Point d’ébullition 108°C to 111°C (20 mmHg)
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C7H6N2
Quantité 1 g
Beilstein 112016
Synonyme 3-cyano-4-methylpyridine, 4-methylnicotinonitrile, 3-cyano-4-picoline, 4-methyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-4-methylpyridine 3-cyano-4-picoline, pubchem6623, pubchem18426, 4-methyl nicotinonitrile
Clé InChI XLAPHZHNODDMDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C#N
Nom IUPAC 4-méthylpyridine-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
CID PubChem 227806
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 97%