Learn More
(3-cyanopropyl)trichlorosilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 237°C to 238°C |
| Nom chimique ou matériau | (3-Cyanopropyl)trichlorosilane |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 92°C (198°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.463 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 1.28 |
| Formule linéaire | Cl3Si(CH2)3CN |
| Numéro UN | UN2987 |
| Afficher plus |