Learn More
Acide 3-Cyclohexylpropionique,+98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415647 250 g 250g
11405647 50 g 50g
11495637 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23613.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
3-Cyclohexylpropionic acid can be used to produce 3-cyclohexyl-propionyl chloride. It is used as pharmaceutical intermediates in organic synthesis. It can also be used for the synthesis of pineapple esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-Cyclohexylpropionique peut être utilisé pour produire du chlorure 3-cyclohexyl-propionyle. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse organique. Il peut également être utilisé pour la synthèse d’esters d’ananas.
Solubilité
Soluble dans 10g/l d’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 701-97-3
Formule moléculaire C9H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Numéro MDL MFCD00001527
Clé InChI HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
CID PubChem 69702
Nom IUPAC Acide 3-cyclohexylpropanoïque
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclohexylpropionic acid
Point de fusion 14°C to 17°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 276°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.4636
Quantité 250 g
Beilstein 2042799
Informations sur la solubilité Soluble in water 10g/ L.
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté ≥98%