Learn More
Scientific Industries Accessoire d’agitateur orbital 3-D.
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Enviro-Genie
Roto-Shake Genie
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’accessoire d’agitateur orbital 3-D permet un mélange doux et complet des boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts
- Se déplace à un angle de 5° via une rotation de 360°, ce qui offre une combinaison de mouvements verticaux et horizontaux
- Idéal pour les applications telles que la coloration / blocage de gel et de transfert, le lavage des échantillons, la préparation de résine polymère, etc.
- Pour une utilisation avec Roto-Shake Genie ou Enviro-Genie
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 1 kg |
| Angle d’inclinaison | 5° |
| Rotation | 360° |
| Capacité | Boîtes, flacons, béchers et récipients ouverts |
| Type de produit | Fixation pour agitateur orbital 3-D |
| Poids (impériale) | 3 lb |
| Poids (métrique) | 1,4 kg |
| Couleur | Noir |
| Description | Fixation pour agitateur orbital 3-D |
| À utiliser avec (application) | Coloration / blocage de gel et de transfert, lavage d’échantillons, préparation de résine polymère, et plus encore |
| Afficher plus |