Learn More
STEMCELL Technologies 3-Deazaneplanocin A
Epigenetic modifier; Inhibits histone EZH2 lysine methyltransferase
153.90€ - 303.75€
Spécification
CAS | 102052-95-9 |
---|---|
Synonyme | DZNep; NSC 617989 |
Formule moléculaire | C12H14N4O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17170052
|
STEMCELL Technologies
72322 |
500 μg |
153.90€
500µg |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17180052
|
STEMCELL Technologies
72324 |
1 mg |
303.75€
1mg |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Deazaneplanocin A (DZNep) is an inhibitor of lysine methyltransferases, particularly EZH2
- DZNep therefore acts as an epigenetic modifier, specifically inhibiting the trimethylation of Histone 3, Lysine 27, by depleting levels of EZH2
- (Miranda et al.), Tan et al.), Tseng et al.)
- Enables chemical reprogramming (without genetic factors) of mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem (iPS) cells, in combination with CHIR99021, Forskolin, VaLproic Acid, Tranylcypromine, and E-616452, by increasing OCT4 expression at later stages of reprogramming (Hou et al.)
- Reactivation of XIST-dependent inactive X chromosomes in human embryonic stem cells (Diaz Perez et al.)
- Inhibits self-renewal of glioblastoma multiforme cancer stem cells (Suva et al.)
- Inhibits survival of acute myeloid leukemia blast cells, in combination with a histone deacetylase inhibitor (Fiskus et al.)
Spécification
102052-95-9 | |
DZNep; NSC 617989 | |
C12H14N4O3 |