Learn More
3-decan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435776
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11435776
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20837.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51721-39-2 | C10H18O | 154.253 g/mol
3-Decyn-1-ol may be used in the following studies, as a starting material in the synthesis of 3?-deoxyribolactones, as a starting material in the synthesis of (Z)-3-decen-1-ol by hydrogenation over P-2 nickel and as a reagent in the synthesis of methyl 9-decynoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-décyn-1-ol peut être utilisé dans les études suivantes, comme matériau de départ dans la synthèse de 3′-désoxyribolactones, comme matériau de départ dans la synthèse de (Z)-3-décen-1-ol par hydrogénation sur du nickel P-2 et comme réactif dans la synthèse du méthyl 9-décynoate.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,21 g/l) (25°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51721-39-2
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00040917
Clé InChI YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-decyn-1-ol, 2-hydroxyethylhexylacetylene, 3-decynol, pubchem13074, acmc-1b1ia, hexyl 2-hydroxyethyl acetylene, 2-hydroxyethyl-n-hexylacetylene
CID PubChem 103940
Nom IUPAC Déc-3-yn-1-ol
SMILES CCCCCCC#CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Decyn-1-ol
Densité 0.871
Point d’ébullition 129°C to 130°C (20 mmHg)
Point d’éclair 106°C (222°F)
Indice de réfraction 1.459
Quantité 5 g
Beilstein 1750909
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.21g/L) (25°C).
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%