Learn More
3-décyne, +98 %
Code produit. 11409766
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11409766
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20268.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2384-85-2
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.25
Numéro MDL MFCD00039987
Clé InChI JUWXVJKQNKKRLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-decyne, ethyl n-hexyl acetylene, acmc-1cb3a
CID PubChem 75425
Nom IUPAC dec-3-yne
SMILES CCCCCCC#CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Decyne
Densité 0.767
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.435
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1698698
Poids de la formule 138.26
Pourcentage de pureté ≥98%