Learn More
3-Diméthylamino-1-phénylpropan-1-ol, Mikromol
Code produit 30459504
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459504 4 x 25 mg -
17982116 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30459504 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0256.1000254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Diméthylamino-1-phénylpropan-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
CAS 5554-64-3
Noms d’analytes ou de composants 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H17 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol
Formule InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,8-9H2,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES CN(C)CCC(O)c1ccccc1
Nom IUPAC 3-(diméthylamino)-1-phénylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 179.26
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 179.131 g/mol