Learn More
3-(diméthylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoate, Mikromol
Code produit 30459557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30459557 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459557 Supplier Mikromol Supplier No. MM0142.020100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(diméthylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
CAS 87453-76-7
Noms d’analytes ou de composants 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H24 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
Nom IUPAC 3-(diméthylamino)propyl 2-(benzylamino)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Quantité 100 mg
Poids de la formule 312,1838 g/mol