Learn More
3-diméthylaminoacroléine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4228611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 12259299
Marque: Thermo Scientific Acros 433320050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 927-63-9 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-63-9
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00006999
Clé InChI RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 3-dimethylaminoacrolein, 3-dimethylaminoacrylaldehyde, 3-dimethylamino acrylaldehyde, 3-dimethylamino acrolein, 2-propenal, 3-dimethylamino, e-3-dimethylamino acrylaldehyde, e-3-dimethylamino prop-2-enal, 3-dimethylamino propenal, 2e-3-dimethylamino prop-2-enal, .beta.-dimethylamino acrolein
CID PubChem 638320
SMILES CN(C)\C=C\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminoacrolein
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 270°C to 273°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.77
Nom IUPAC (2E)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Dimethylaminoacrolein, 90%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.