Learn More
Chlorhydrate de chlorure de 3-diméthylaminopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482817
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11482817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15459.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5407-04-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-5-5407
Formule moléculaire C5H13Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 158.07
Numéro MDL MFCD00012521
Clé InChI LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino propyl chloride hydrochloride, n,n-dimethyl-3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropyl dimethylamine hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, ccris 7054, dimethylaminopropyl chloride, hydrochloride
CID PubChem 94308
Nom IUPAC 3-chloro-N,N-diméthylpropane-1-amine ;chlorhydrate
SMILES CN(C)CCCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride
Point de fusion 138°C to 144°C
Quantité 100 g
Beilstein 3670046
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 158.07
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride