Learn More
3-Éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414057
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11414057 500 g 500g
11389489 25 g 25g
11404057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11414057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19478.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
It plays an important role as an antioxidant and is also used as a flavoring agent, in perfumes, and in organic synthesis. It holds anti-angiogenic, anti-inflammatory and antinociceptive properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il joue un rôle important en tant qu’antioxydant et est également utilisé comme aromatisant, dans les parfums et dans la synthèse organique. Il possède des propriétés anti-angiogéniques, anti-inflammatoires et antinocicéptives.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’air. Tenir à l'abri de la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-32-4
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00006944
Clé InChI CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
CID PubChem 8467
ChEBI CHEBI:48408
Nom IUPAC 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 75°C to 79°C
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1073761
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3859
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in ethanol,ether,benzene.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%