Learn More
3-éthyl-2-méthyl-1-pentène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025237
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11449047
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20624.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19780-66-6
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.216
Numéro MDL MFCD00048664
Clé InChI HPHHYSWOBXEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-2-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-ethyl-2-methyl, 2-methyl-3-ethyl-1-pentene, acmc-1bqij, 1-pentene,3-ethyl-2-methyl
CID PubChem 140591
Nom IUPAC 3-éthyl-2-méthylpent-1-ène
SMILES CCC(CC)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-2-methyl-1-pentene
Densité 0.72
Indice de réfraction 1.4124
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté 99%