Learn More
3-Éthyle-2-méthyl-2-heptanol, 97 %
Code produit. 11400057
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11400057
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20979.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19780-59-7
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.29
Numéro MDL MFCD00046575
Clé InChI IDMQBLFACWMOGD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-ethyl-2-methyl-2-heptanol, acmc-20an4e, dimethyl 3-heptyl carbinol, 2-heptanol,3-ethyl-2-methyl
CID PubChem 547703
Nom IUPAC 3-ethyl-2-methylheptan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-2-methyl-2-heptanol
Quantité 5 g
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 97%