Learn More
3-Éthyl-4-méthyl-2-oxo-N-(2-phényléthyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide, Mikromol™
Code produit 17969364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17969364 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17969364 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0647.170025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-éthyl-4-méthyl-2-oxo-N-(2-phényléthyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
CAS 247098-18-6
Noms d’analytes ou de composants 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
Formule InChI InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Nom IUPAC 4-éthyl-3-méthyl-5-oxo-N-(2-phényléthyl)-2H-pyrrole-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 272.34
Quantité 25 mg
Poids de la formule 272,1525 g/mol