Learn More
3-éthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414387
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11414387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20432.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10264-55-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthylcyclopentanone est utilisé comme réactif chimique, réactif pharmaceutique et intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10264-55-8
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD00045445
Clé InChI XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 139121
Nom IUPAC 3-éthylcyclopentan-1-one
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Ethylcyclopentanone
Point d’ébullition 171°C
Point d’éclair 31°C (88°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Synonyme 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 99%