Learn More
3-Éthylpyridine, Mikromol™
Code produit 30050730
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050730 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050730 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0553.140100
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-éthylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethylpyridine
CAS 536-78-7
Noms d’analytes ou de composants 3-Ethylpyridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H9 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme β-Ethylpyridine, β-Lutidine
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1cccnc1
Nom IUPAC 3-éthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 107.1531
Quantité 100 mg
Poids de la formule 107.0735 g/mol