Learn More
3-fluoro-2-méthoxypyridine, 97 %
Code produit 15454557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454557 250 mg 250mg
15444557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31901.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 884494-69-3
Formule moléculaire C6H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 127.12
Numéro MDL MFCD03094945
Clé InChI VOXFISDIRIAWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pubchem10624, 2-methoxy-fluoropyridine, 3-fluoro-2-methoxy-pyridine, 3-fluoranyl-2-methoxy-pyridine, 2-methoxy-3-fluoropyridine
CID PubChem 44754778
Nom IUPAC 3-fluoro-2-méthoxypyridine
SMILES COC1=C(F)C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-methoxypyridine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 127.12
Pourcentage de pureté 97%