Learn More
Acide 3-Fluoro-2-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15499508
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15499508
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63051.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000339-51-4
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD07368342
Clé InChI DTGONJAUUOWYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-6-fluoronitrobenzene, pubchem4756, c7h4no4f, ksc498i1d, 3-fluoro-2-nitro-benzoic acid
CID PubChem 18915920
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine