Learn More
3-Fluoro-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7053909
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15478228
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61670.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 385-01-3 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 385-01-3
Formule moléculaire C6H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.1
Numéro MDL MFCD07368753
Clé InChI GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-nitro-phenol, 2-nitro-3-fluorophenol, phenol, 3-fluoro-2-nitro, 3-fluoronitro-phenol, pubchem4124, acmc-209j0i, ksc497m1h
CID PubChem 2782777
Nom IUPAC 3-fluoro-2-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-nitrophenol
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide