Learn More
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7035393
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15479877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53110.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 182344-14-5 | C6H6BFO3 | 155.919 g/mol
3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire. Les acides boroniques hydroxybenzène sont impliqués dans les réactions de Suzuki Miyaura. Il s’agit d’un acide arylboronique. L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 182344-14-5
Formule moléculaire C6H6BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.919
Numéro MDL MFCD06659838
Clé InChI OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorophenol, boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, pubchem18807, acmc-1c2s7, 3-fluoro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 4-hydroxy-3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl-boronic acid
CID PubChem 23005361
Nom IUPAC Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)O)F)(O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 252°C to 256°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 155.92
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado