Learn More
3-fluoro-4-hydroxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423387
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15423387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26107.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405-04-9
Formule moléculaire C7H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 137.113
Numéro MDL MFCD00215834
Clé InChI DPSSSDFTLVUJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-cyanophenol, benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitril, 3-fluoro-4-hydroxy benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-209jep, 4-cyano-2-fluoro phenol, ksc493s8d
CID PubChem 2782944
Nom IUPAC 3-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 137.11
Pourcentage de pureté 98%