Learn More
Ester pinacol de l’acide3-Fluoro-5-hydroxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 238.06 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
| Forme physique | Solide |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering