Learn More
3-Fluoro-5-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
81.60€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 216976-31-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.13 |
Numéro MDL | MFCD04115885 |
Clé InChI | AYMBVFCWNCCREA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 3-fluoro-5-methyl-9ci, 3-fluoro-5-hydroxytoluene, acmc-1cc83 |
CID PubChem | 3549669 |
Nom IUPAC | 3-fluoro-5-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC(O)=CC(F)=C1 |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificadores de productos químicos
216976-31-7 | |
126.13 | |
AYMBVFCWNCCREA-UHFFFAOYSA-N | |
3549669 | |
CC1=CC(O)=CC(F)=C1 |
C7H7FO | |
MFCD04115885 | |
phenol, 3-fluoro-5-methyl-9ci, 3-fluoro-5-hydroxytoluene, acmc-1cc83 | |
3-fluoro-5-méthylphénol |
Especificaciones
3-Fluoro-5-methylphenol | |
C7H7FO | |
UN3265 | |
AYMBVFCWNCCREA-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoro-5-méthylphénol | |
3549669 | |
97% |
216976-31-7 | |
MFCD04115885 | |
phenol, 3-fluoro-5-methyl-9ci, 3-fluoro-5-hydroxytoluene, acmc-1cc83 | |
CC1=CC(O)=CC(F)=C1 | |
126.13 | |
126.13 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante