Learn More
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)chlorure de benzoyle, 97 %
Code produit. 15486517
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15486517
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33666.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1240256-92-1
Formule moléculaire C7H3ClF6OS
Poids moléculaire (g/mol) 284.60
Numéro MDL MFCD16652427
Clé InChI RCKDILSECAWCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-pentafluorosulfur benzoyl chloride, 3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 3-fluoro-5-pentafluorothio benzoyl chloride
CID PubChem 66523468
Nom IUPAC 3-fluoro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)chlorure de benzoyle
SMILES FC1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 284.6
Pourcentage de pureté 97%