Learn More
3-fluoro-DL-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044591
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11387206
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07297.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2629-54-1 | C9H10FNO2 | 183.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2629-54-1
Formule moléculaire C9H10FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.18
Numéro MDL MFCD00004273,MFCD00066450
Clé InChI VWHRYODZTDMVSS-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 3-fluoro-dl-phenylalanine, 3-fluorophenylalanine, 2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluorophenylalanine, dl-3-fluorophenylalanine, h-dl-phe 3-f-oh, m-fluoro-dl-phenylalanine, alanine, 3-fluorophenyl, 3-fluoro-3-phenylalanine, dl-phenylalanine, 3-fluoro
CID PubChem 9976
Nom IUPAC (2S)-2-azaniumyl-3-(3-fluorophenyl)propanoate
SMILES [NH3+][C@@H](CC1=CC=CC(F)=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-DL-phenylalanine
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
Beilstein 2939807
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.18
Pourcentage de pureté 98%