Learn More
3-fluoro-L-tyrosine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363736
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
Code produit. 11363736
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16775.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
3-Fluoro-L-tyrosine is used as pharma and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-fluoro-L-tyrosine est utilisée comme substance pharmaceutique et comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (9,8 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7423-96-3
Formule moléculaire C9H10FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.18
Numéro MDL MFCD00002607
Clé InChI VIIAUOZUUGXERI-JLDDOWRYNA-N
Synonyme 3-fluoro-l-tyrosine, s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluorotyrosine, 3-fluorotyrosine, l, h-tyr 3-f-oh, unii-174nrg3m2x, s-3-fluorotyrosine, 3'-fluoro-l-tyrosine, 2s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluoro-tyrosine
CID PubChem 643330
ChEBI CHEBI:46534
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-L-tyrosine
Point de fusion 260°C to 261°C
Numéro UN UN2811
Beilstein 3204802
Informations sur la solubilité Soluble in water (9.8g/L).
Quantité 50 mg
Poids de la formule 199.18
Rotation optique −7° (c=1 in 1M HCl)
Pourcentage de pureté 97%