Learn More
3-fluoroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoroanisole |
| Point de fusion | -35°C |
| Densité | 1.104 |
| Point d’ébullition | 158°C to 159°C |
| Point d’éclair | 43°C (109°F) |
| Indice de réfraction | 1.489 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1858895 |
| Poids de la formule | 126.13 |
| Afficher plus |