Learn More
Acide 3-fluorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023196
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11497827
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16511.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 455-38-9 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Used in the preparation of regulation of phenolic acid synthesis in Bacillus subtilis. Also used in the bacterial decarboxylation of o-phthalic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la préparation de la régulation de la synthèse d’acides phénoliques dans Bacillus subtilis. Également utilisé dans la décarboxylation bactérienne des acides o-phtaliques.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-38-9
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.11
Numéro MDL MFCD00002489
Clé InChI MXNBDFWNYRNIBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro, meta-fluorobenzoic acid, benzoic acid, m-fluoro, 3-fluoro-benzoic acid, 3-fluorobenzoicacid, pubchem3480, 3-fluorobenzoic acid, ksc235q1b, paragos 390192
CID PubChem 9968
ChEBI CHEBI:20021
Nom IUPAC Acide 3-fluorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzoic acid
Point de fusion 122°C to 124°C
Densité 1.474
Quantité 25 g
Beilstein 1906920
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 140.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Fluorobenzoic acid