Learn More
Chlorure de 3-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020636
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11460533
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12665.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 456-42-8 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-42-8
Formule moléculaire C7H6ClF
Poids moléculaire (g/mol) 144.573
Numéro MDL MFCD00000904
Clé InChI XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
CID PubChem 9974
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-3-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzyl chloride
Densité 1.213
Point d’ébullition 176°C to 177°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.512
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 742265
Poids de la formule 144.58
Pourcentage de pureté 97%