Learn More
3-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399479
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
Code produit. 11399479
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23527.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-82-3 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-82-3
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.146
Numéro MDL MFCD00008113
Clé InChI QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
CID PubChem 66853
Nom IUPAC (3-fluorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzylamine
Densité 1.097
Point d’ébullition 186°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1446928
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 97%