Learn More
3-Fluorocatéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449667
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11449667
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22145.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 363-52-0 | C6H5FO2 | 128.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 363-52-0
Formule moléculaire C6H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 128.10
Numéro MDL MFCD00042582
Clé InChI DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
CID PubChem 67764
ChEBI CHEBI:39876
Nom IUPAC 3-fluorobenzène-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC(F)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorocatechol
Point de fusion 71°C to 73°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 2436074
Poids de la formule 128.1
Pourcentage de pureté 99%