missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3-fluorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7022734
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11407537

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15635.06

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 331-25-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol

3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries. It is also used as a medicine intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’acide 3fluorophénylacétique est utilisé comme composant pour synthétiser les bibliothèques de pentamines et de bis-hétérocycliques. Il est également utilisé comme intermédiaire en médecine.

Solubilité
Il est légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à température ambiante. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 331-25-9
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00004331
Clé InChI YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
CID PubChem 67617
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluorophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylacetic acid
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 151°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 775898
Informations sur la solubilité Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis