Learn More
Acide 3-fluorophtalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490244
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11490244
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13656.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1583-67-1 | C8H5FO4 | 184.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1583-67-1
Formule moléculaire C8H5FO4
Poids moléculaire (g/mol) 184.122
Numéro MDL MFCD00039524
Clé InChI BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 3-fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-fluoro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, fluoro, 3-fluorophthalic, 3-fluorophtalic acid, 3-fluorophthatic acid, pubchem1405, 3-fluorophthalicacid
CID PubChem 345381
Nom IUPAC acide 3-fluorophtalique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophthalic acid
Point de fusion ∼170°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2616684
Poids de la formule 184.12
Pourcentage de pureté 97%