Learn More
acide 3-formyl-4-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354795
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11354795
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17850.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 121124-97-8 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121124-97-8
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.966
Numéro MDL MFCD02093661
Clé InChI YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-formylanisole, 5-borono-2-methoxybenzaldehyde, 5-borono-o-anisaldehyde, 3-formyl-4-methoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde, 3-formyl-4-methoxy-phenyl boronic acid
CID PubChem 2759225
Nom IUPAC acide (3-formyl-4-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 7423998
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 179.97
Pourcentage de pureté 98%