Learn More
3-((Furan-2-ylméthyl)imino]-N,N-diméthyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine iodure d'hydrogène, TRC
Code produit 30395801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395801 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF600695250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Noms d’analytes ou de composants 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9H11N3OS2 . HI
Formule InChI InChI=1S/C9H11N3OS2.HI/c1-12(2)9-11-8(14-15-9)10-6-7-4-3-5-13-7;/h3-5H,6H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN(C)C(SS/1)=NC1=N/CC2=CC=CO2.I
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 241.3312791