Learn More
(3-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane is used in the production of carbon steel and its pre treatment favors the dry and wet adhesion of epoxy coating. It is also used to prepare epoxy-functionalized silica nanoparticles, which gives a reactive surface for one-step and high-density protein immobilization. It serves as a coupling agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (3-glycidoxypropyl)triméthoxysilane est utilisé dans la production d’acier au carbone et son pré-traitement favorise l’adhérence sèche et humide du revêtement époxy. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules de silice à fonction époxy, ce qui donne une surface réactive pour l’immobilisation des protéines en une étape et à haute densité. Il sert d’agent de couplage et de promoteur d’adhérence.
Solubilité
Miscible avec les alcools, les cétones et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 119°C to 121°C (2mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane |
| Point de fusion | <-70°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4308125 |
| Point d’éclair | 135°C (275°F) |
| Informations sur la solubilité | Miscible with alcohols,ketones and aliphatic or aromatic hydrocarbons. Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 236.34 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |