Learn More
Bromure de 3-hydroxy-1-méthylpyridinium, Mikromol™
Description
Bromure de 3-hydroxy-1-méthylpyridinium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| CAS | 31034-86-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C6H8BrNO |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pyridostigmine Related Compound B, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-Hydroxy-N-methylpyridinium bromide, N-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide, Ro 1-5237 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO.BrH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H |
| SMILES | C[N+]1=CC=CC(=C1)O.[Br-] |
| Nom IUPAC | 1-méthylpyridine-1-ium-3-ol ;bromide |
| Afficher plus |