Learn More
Bromure de 3-hydroxy-1-méthylquinuclindinium, Mikromol™
Description
Bromure de 3-hydroxy-1-méthylquinuclindinium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| CAS | 2096336-00-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H16 N O . Br |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Hydroxy-1-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16NO.BrH/c1-9-4-2-7(3-5-9)8(10)6-9;/h7-8,10H,2-6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(O)C2 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-ol ;bromide |
| Afficher plus |