Learn More
Acide 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoïque, 97 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Point de fusion | 211°C to 215°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2113494 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 515.81 |
| Pourcentage de pureté | 97% |